339164
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)
Synonim(y):
Cobaltocene
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or crystals
solid
przydatność reakcji
core: cobalt
mp
176-180 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Co].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Co/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Klucz InChI
PXFGMRZPRDJDEK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a dopant to prepare encapsulated carbon nanotubes with high thermoelectric conversion efficiency.
- As a CVD precursor to fabricate cobalt oxide thin films for various applications.
- As a redox-active anode species in Li-based redox flow batteries to achieve higher energy densities and energy efficiencies.
- As a catalyst for controlled/“living” radical polymerization of methylmethacrylate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Produkty
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Osadzanie warstw atomowych spełnia różne potrzeby, w tym miniaturyzację urządzeń półprzewodnikowych i powlekanie nanocząstek.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.