Przejdź do
A90004
Anthraquinone
97%
Synonim(y):
1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-549-0
Beilstein/REAXYS Number:
390030
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7.16 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
assay
97%
form
powder
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Anthraquinone (AQ) can be used:
  • In the synthesis of water-soluble anthraquinone derivatives such as 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonic acid, disodium salt (AQ-2,6) and 9,10-anthraquinone-2-sulfonic acid, monosodium salt (AQ-2). These AQ derivatives are useful as redox catalysts for aeration in Becher process.
  • As an indicator to determine the acid strength of poly(4-vinylpyridinium) hydrogen sulfate (P(4-VPH)HSO4) catalyst.
  • As a pulping catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8272967372444650
Anthraquinone phyproof® Reference Substance
PHL82729
Anthraquinone
description
97%
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
379-381 °C (lit.)
bp
379-381 °C (lit.)
bp
379-381 °C (lit.)
bp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.), 283-286 °C (±0.3°C)
mp
203 °C (dec.) (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthraquinone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-65-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?