Merck
424471
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
~85%
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
~85%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
tw
142 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene is a tetra substituted 1,3-cyclopentadiene. It participates in the synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes.
Zastosowanie
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene may be used as a starting material in the synthesis of 1,7,8,9-tetramethyl-4-oxa-tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione.
Inne uwagi
remainder mixture of isomers
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selvan Demir et al.
Nature communications, 8(1), 2144-2144 (2017-12-17)
Increasing the operating temperatures of single-molecule magnets-molecules that can retain magnetic polarization in the absence of an applied field-has potential implications toward information storage and computing, and may also inform the development of new bulk magnets. Progress toward these goals
The synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes: an evaluation of two methodologies.
Shearer AS and de Miguel YR.
Tetrahedron Letters, 47(4), 447-450 (2006)
Synthesis of 4-Amino-1, 7, 8, 9-tetramethyl-4-aza-tricyclo [5.2. 1.02,6] dec-8-ene-3, 5-dione.
Struga M and Kossakowski J.
Molbank, 2007(2), M534-M534 (2007)