Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.03
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535737
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
SMILES string
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 1.0 M in THF/hexanes | description 1.9 M in dibutyl ether | description 0.5 M in benzene: cyclohexane |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?