Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-455-1
Beilstein/REAXYS Number:
113317
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
91-92 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,10H2
InChI key
SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Aminoquinoline was used:
- in liquid matrix for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) for glycopeptides, carbohydrates and phosphopeptides
- in liquid matrix during novel glycan-labeling method for quantitative profiling of N-glycan by MALDI-MS analysis
- as derivatizing reagent for MALDI-MS analysis of oligosachharides
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 91-92 °C (lit.) | mp 60-65 °C (lit.) |
| form solid | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?