Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mol wt
monoisotopic mol wt 224.06839 Da
mp
~202 °C
solubility
H2O: slightly soluble (lit.)(lit.), methanol: water: soluble (lit.)(lit.), polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChI key
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
General description
Sinapic acid is a phenylpropanoid derivative that acts as a radical scavenger with antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and anticancer properties.
Application
- As a potent peroxynitrite (ONOO−) oxidant scavenger for the protection of the cellular constituents against peroxynitrite cytotoxic species.
- In the synthesis of antioxidant hydroxycinnamic acid xylan esters via esterification reaction.
- In the synthesis of pseudo-cinnamic derivatives effective against mycobacterium tuberculosis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.5% (HPLC) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| solubility H2O: slightly soluble (lit.)(lit.), polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.), methanol: water: soluble (lit.)(lit.) | solubility dioxane: 1 g/10 mL at hot, clear, faintly yellow to yellow | solubility dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange) | solubility - |
| mp ~202 °C | mp ~202 °C | mp ~202 °C | mp 195-205 °C (dec.) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| mol wt monoisotopic mol wt 224.06839 Da | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinapic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?