Przejdź do
436178
1-Ethylpiperidine hypophosphite
95%
Synonim(y):
1-Ethylpiperidinium phosphinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H18NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
40-43 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OPO.CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N.H3O2P/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-2/h2-7H2,1H3;1-3H
InChI key
BNCZSWZTYPTERM-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethylpiperidine hypophosphite promotes the carbon-carbon bond forming radical reactions in both aqueous and organic media. EPHP plays an important role of a good chain carrier during the radical addition of gem-dihalocompounds to electron-deficient olefins. It has been reported as a suitable radical reducing agent for organic halides.
Application
1-Ethylpiperidine hypophosphite (EPHP) may be used in the following studies:
  • As water-soluble chain carrier for the efficient radical cyclization in water for various hydrophobic substrates.
  • In the main radical-cyclisation step for the synthesis of the phytotoxic metabolite alboatrin and its epimer.
  • Preparation of bifunctional pentafluorophenyl/2,4,6-trichlorophenyl sulfonates.
  • Chemoselective radical reduction of the iodine atom in 1-deoxy-1-halo-1-iodo-alditols.
Reagent for:
Synthesis of spiroketals via intramolecular iodoetherification
A facile radical cyclization diverted to a rearrangement-cyclization with base
Radical deoxygenation
Synthesis of allylic H-phosphinates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37794540323704434
description
95%
description
95%
description
95%
description
puriss., meets analytical specification of BPC63, anhydrous, 98-101%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
98-101%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
40-43 °C (lit.)
mp
-
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
145060-63-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)