Merck
145505
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
97%
Synonim(y):
Kwas alfa-cyjano-4-hydroksycynamonowy
Wybierz wielkość
5 G
272,00 zł
25 G
588,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
272,00 zł
25 G
588,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Beilstein:
3271427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
245-250 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Opis ogólny
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid is the commonly used matrix for analyzing peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry[1]. It inhibits the monophenolase activity and diphenolase activity of mushroom tyrosinase[2].
Zastosowanie
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid(CHC) was used as a matrix for peptides[3] and nucleotides[4] in mass spectroscopic analysis. It was used in encapsulation of CHC into NaY zeolite[5]. It was used as matrix to investigate the activity of the paclitaxel derivatives using several well-established in vitro angiogenesis assays[6].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S D Patterson et al.
Analytical chemistry, 66(21), 3727-3732 (1994-11-01)
During the analysis of an Asp-N digest of a recombinant hematopoietic growth factor by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry (MALDI-MS), we observed pseudomolecular ions corresponding to reduced forms of peptides known to be present only in single disulfide linkages.
G M Hathaway
BioTechniques, 17(1), 150-155 (1994-07-01)
A commercially available, matrix-assisted, laser desorption/ionization (MALDI), time-of-flight mass spectrometer has been used for the successful characterization of picomole quantities of modified deoxyoligonucleotides. The procedure was found to be applicable to the analysis of a variety of modified synthetic structures
Encapsulation of α-cyano-4-hydroxycinnamic acid into a NaY zeolite.
Vilaca N, et al.
J. Mater. Sci., 46(23), 7511-7516 (2011)
Yusaku Hioki et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 48(11), 1217-1223 (2013-11-22)
We describe here an optimization study of the sample preparation conditions for sensitive detection of peptides by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS). Among many factors in the conditions, we varied the percent acetonitrile in the peptide solution, the percent
Claudia Ryppa et al.
International journal of pharmaceutics, 368(1-2), 89-97 (2008-11-11)
The alpha(v)beta(3) integrin is overexpressed on proliferating endothelial cells such as those present in growing tumors as well as on tumor cells of various origins. Tumor-induced angiogenesis can be inhibited in vivo by antagonizing the alpha(v)beta(3) integrin with small peptides
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 answer
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.