Merck
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO3
Masa cząsteczkowa:
311.37
Beilstein:
7936368
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
113-118 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
Klucz InChI
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)