Merck
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Beilstein:
2214428
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
81-84 °C
grupa funkcyjna
Cbz
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
Klucz InChI
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)