Merck
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
Wybierz wielkość
1 ML
370,00 zł
5 ML
1280,00 zł
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
370,00 zł
5 ML
1280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.25
Beilstein:
3603307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
gęstość
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Klucz InChI
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block for spermidine analogues[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit