Przejdź do
47299
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO3
Masa cząsteczkowa:
325.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3623714
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
103-108 °C (dec.)
functional group
Fmoc, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
InChI key
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4451854754374291
description
≥98.0% (HPLC)
description
97%
description
≥98.0% (AT)
description
≥95.0% (AT)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥95.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
103-108 °C (dec.)
mp
144-147 °C (lit.)
mp
~153 °C (dec.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
Fmoc, hydroxyl
functional group
Fmoc, ester, hydroxyl
functional group
Fmoc, amine
functional group
Fmoc, bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)