Merck
526134
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether
98%
Wybierz wielkość
10 G
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
YANSSVVGZPNSKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etertert-butyldimetylosililowy [tert-butylo-dimetylo-(oksiran-2-ylometoksy)silan] może być syntetyzowany z glicydolu, poprzez hydrolityczną rozdzielczość kinetyczną (HKR) w obecności kompleksu R-(salen)Co i wody.[1]
Zastosowanie
Eter tert-butylodimetylosililowy może być użyty do syntezy(R/S)-1-benzyloamino-3-(tert-butylodimetylosililoksy)propan-2-olu i (2R/2S)-1-(tert-butylodimetylosiloksy)-3-{[(4S)-2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometylo]amino}propan-2-olu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Glycidol-and Sugar-Derived Bicyclic ?-and ?/d-Amino Acids for Peptidomimetic Design.
Danieli E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(20), 4372-4381 (2005)
Practical access to highly enantioenriched C-3 building blocks via hydrolytic kinetic resolution.
Furrow ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(20), 6776-6777 (1998)