Merck
332070
Sigma-Aldrich
(2,3-Epoxypropyl)benzene
98%
Synonim(y):
(Phenylmethyl)oxirane
Wybierz wielkość
5 G
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1OC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
JFDMLXYWGLECEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Luo et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 24(9), 1020-1027 (1996-09-01)
Epoxidation at the allylic side chain is a major metabolic pathway for allylbenzene and its naturally occurring analogs safrole, estragole, and eugenol. We demonstrate herein that the epoxide metabolites of allylbenzene, estragole, and safrole can form covalent adducts with DNA
T M Guenthner et al.
Toxicology, 160(1-3), 47-58 (2001-03-14)
The genotoxic potential of naturally occurring allylbenzene analogs, including safrole, eugenol, estragole, and others, has been examined in many studies over the past 30 years. It has been established that these compounds are subject to biotransformation in the liver, which
G Luo et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 22(5), 731-737 (1994-09-01)
The enzymatic detoxication in vitro of the 2',3'-epoxide derivatives of allylbenzene and estragole was examined, and the relative rates of enzymatic glutathione conjugation and epoxide hydrolysis were compared with those for styrene 1',2'-oxide. HPLC was used to determine the amounts