Merck
410829
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxy-9-decene
96%
Synonim(y):
(7-Octenyl)oxirane
Wybierz wielkość
25 ML
885,00 zł
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
885,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ether
ciąg SMILES
C=CCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
Klucz InChI
FCZHJHKCOZGQJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-epoksy-9-deken jest nienasyconym epoksydem. Opisano uwodornienie wiązania C=C 1,2-epoksy-9-dekenu przez nanocząstki palladu, a mianowicie PdOAc,N.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandra Shakun et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-03)
Detonation nanodiamonds, also known as ultradispersed diamonds, possess versatile chemically active surfaces, which can be adjusted to improve their interaction with elastomers. Such improvements can result in decreased dielectric and viscous losses of the composites without compromising other in-rubber properties
Claire Jeanquartier et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(24), 13957-13961 (2009-04-11)
A versatile two-step method has been developed that allows linking of biomolecules covalently to hydrogen-terminated group-IV semiconductors by means of epoxy-alkenes. First, the terminal C==C double bond of the alkene forms a covalent bond with the silicon, germanium, or diamond
Reactivity versus Stability of Oxiranes under Palladium-Catalyzed Reductive Conditions.
Thiery E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(7), 961-985 (2009)
Yuan Lu et al.
Biomacromolecules, 14(10), 3589-3598 (2013-08-22)
A series of amphiphilic nitric oxide (NO)-releasing poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers with different exterior functionalities were synthesized by a ring-opening reaction between primary amines on the dendrimer and propylene oxide (PO), 1,2-epoxy-9-decene (ED), or a ratio of the two, followed by
Yuan Lu et al.
Chemistry of materials : a publication of the American Chemical Society, 23(18), 4227-4233 (2011-11-05)
Structurally diverse secondary amine-functionalized poly(propylene imine) (PPI) dendrimers capable of tunable nitric oxide (NO) release were synthesized in a straightforward, one-step manner using ring-opening or conjugate-addition reactions with propylene oxide (PO), styrene oxide (SO), acrylonitrile (ACN), poly(ethylene glycol) methyl ether