Merck
473642
Sigma-Aldrich
Glycidyl hexadecyl ether
technical grade
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl hexadecyl ether
Wybierz wielkość
50 G
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
519,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
28-31 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC1CO1
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-19-18-21-19/h19H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
YZUMRMCHAJVDRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Zou et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 14(10), 1785-1795 (2018-07-26)
Convenient methods for the preparation of gene delivery platforms based on branched low molecular weight polyethylenimine (PEI) were described. Firstly, PEI lipids, with a low molecular weight PEI headgroup and hexadecyl chain tail group, were prepared through a highly efficient