Przejdź do
248487
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
99%
Synonim(y):
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-557-2
Beilstein/REAXYS Number:
2744
MDL number:
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.53 (lit.), n20/D 1.530 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stable Fe (III) phenoxyimines as selective and robust CO2/epoxide coupling catalysts: This paper discusses the catalytic performance of Fe(III) phenoxyimines with 1,2-epoxy-3-phenoxypropane (Fazekas et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578576
description
99%
description
technical grade
assay
99%
assay
-
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.53 (lit.), n20/D 1.530 (lit.)
refractive index
n20/D 1.530 (lit.), n20/D 1.53 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
vapor density
5.2 (vs air)
vapor density
5.2 (vs air)
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
122-60-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)