Przejdź do
467154
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Boc-L-cysteine methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.30
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
InChI key
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Application
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester is an N-terminal protected reagent that can be used in the synthesis of peptides and proteins containing cysteine residues, which can further be converted to dehydroalanine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46910641048901042
description
97%
description
97%
description
95%
description
≥90% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
assay
97%
assay
97%
assay
95%
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
optical activity
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)