Przejdź do
773069
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
97% (HPLC)
Synonim(y):
N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
2473,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H33NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
2473,50 zł
Cena katalogowa2910,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
234-239 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI key
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Application
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH is a Fmoc-protected derivative of N-methyl cysteine used as a building block to prepare peptide thioesters under acidic conditions. The residue attached to the amino group of N-methylcysteine can migrate to the cysteinyl thiol group, resulting in the formation of a peptide thioester. The introduction of this Fmoc-protected derivative is best achieved using HATU as a coupling reagent in the presence of DIPEA (N, N-Diisopropylethylamine).
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45931347695
description
97% (HPLC)
description
97%
description
≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
97% (HPLC)
assay
97%
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
optical activity
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D +16.0±2°, c = 1% in THF
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)