Przejdź do
01042
N-Acetyl-L-cysteine methyl ester
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
N-acetyl-L-cysteine methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724357
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder or crystals
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint yellow
mp
77-81 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChI key
QTKAQJWFVXPIFV-YFKPBYRVSA-N
Other Notes
Sulfur transfer agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.1242246715401310
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
97%
assay
≥98.5% (T), ≥98.5% (TLC)
form
powder or crystals
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
color
-
color
-
color
-
mp
77-81 °C
mp
110.4 °C
mp
-
mp
103-106 °C (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A. Gilman et al.
Tetrahedron Letters, 33, 1751-1751 (1993)
Renu A Kowluru et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(10), 1040-1049 (2016-07-28)
Diabetes elevates matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in the retina and its capillary cells, and activated MMP-9 damages mitochondria, accelerating retinal capillary cell apoptosis, a phenomenon which precedes the development of retinopathy. Diabetes also favors epigenetic modifications regulating the expression of many
Shinji Hatakeyama et al.
Skeletal muscle, 6, 26-26 (2016-07-28)
Cachexia affects the majority of patients with advanced cancer and is associated with reduced treatment tolerance, response to therapy, quality of life, and life expectancy. Cachectic patients with advanced cancer often receive anti-cancer therapies against their specific cancer type as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I11704-25G04061833847527
I11704-5G04061833361245
01042-5G04061832640938