Przejdź do
91877
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3,3,3-Trifluoropropyl-trimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13F3O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-059-3
Beilstein/REAXYS Number:
1762962
MDL number:
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.355
bp
144 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
fluoro, silyl
SMILES string
CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C6H13F3O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI key
JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane is an organosilicon compound used as a reagent to synthesize various organosilicon compounds.
Application
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane is commonly used in the synthesis of a variety of silsesquioxane based polymers. It is a precursor in the synthesis of macroporous gels for separation of oil and water. It can also be used in the synthesis of hydrophobic silica aerogel for the removal of uranium from aqueous solutions.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)