Merck
460893
Sigma-Aldrich
Methyl benzenesulfinate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5S(O)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
79-83 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
λmaks.
224 nm
ciąg SMILES
COS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzenosulfinian metylu jest estrem aromatycznego kwasu sulfinowego. Płynnie reaguje z chlorkiem tionylu w temperaturze pokojowej, dając chlorek sulfinylu i chlorosulfonian metylu.
Zastosowanie
Benzenosulfinian metylu może być stosowany do syntezy symetrycznych disulfidów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Derivatives of Aromatic Sulfinic Acids. II. The Reaction of Thionyl Chloride with Sulfinic Esters1, 2.
Herbrandson HF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(11), 2576-2578 (1956)
Reductive formation of disulfides from sulfenyl, sulfinyl, and sulfonyl derivatives using tri-n-propylamine and trichlorosilane.
Chan T-H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(24), 7224-7225 (1970)
Metathetical Reactions of Silver Salts in Solution. II. The Synthesis of Alkyl Sulfonates1.
Emmons WD and Ferris AF.
Journal of the American Chemical Society, 75(5), 2257-2257 (1953)