Przejdź do
123579
Benzenesulfinic acid sodium salt
98%
Synonim(y):
Sodium benzenesulfinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
326,40 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-842-8
Beilstein/REAXYS Number:
3598405
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzenesulfinic acid sodium salt when treated with alkynylselenonium salts yields (Z)-β-alkoxyvinylsulfones. It undergoes rhodium-catalyzed desulfinative coupling with aldehydes to yield ketones.
Application
Benzenesulfinic acid sodium salt has been used in synthesis of sulfones by reaction of organic halides and sodium benzenesulfinate using higher alcohols or diols as solvents.It was also used in the synthesis of aryl sulfones via copper-catalyzed cross-coupling with boronic acids and vinyl sulfones via reaction with vicinal dibromides.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?