Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
solid
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238)
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description reagent grade, 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥99% | assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| mp 134-137 °C (lit.) | mp 134-137 °C (lit.) | mp 134-137 °C (lit.) | mp 134-137 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238) | Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238) | Gene Information - | Gene Information - |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
395.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
202 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?