Merck
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~460
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465
bp
>260 °C (lit.)
liczba kwasowa
3 KOH/g
wartość hydroksylowa
90 mg KOH/g
liczba jodowa
3
rozpuszczalność
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Zastosowanie
Plasticizer, surfactant.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)