Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł 288,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~575
composition
ethylene oxide, 20 wt. %
hydroxyl value
85 mg KOH/g
transition temp
Tm 101 °C (DSC)
solubility
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
SMILES string
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~575 | description average Mn ~1,400 | description PCL average Mn ~5,000, PEG average Mn ~5,000 | description PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~13,000 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| hydroxyl value 85 mg KOH/g | hydroxyl value 33 mg KOH/g | hydroxyl value - | hydroxyl value - |
| mol wt average Mn ~575 | mol wt average Mn ~1,400 | mol wt PCL average Mn ~5,000, PEG average Mn ~5,000, average Mn ~10,000 (total) | mol wt PCL average Mn ~13,000, PEG average Mn ~5,000, average Mn ~18,000 (total) |
| composition ethylene oxide, 20 wt. % | composition ethylene oxide, 50 wt. % | composition - | composition - |
| transition temp Tm 101 °C (DSC) | transition temp Tm 115 °C (DSC) | transition temp - | transition temp - |
| solubility mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?