Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
mol wt
average Mn ~914
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
acid number
4 mg KOH/g
hydroxyl value
10 mg KOH/g
iodine value
75
solubility
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~914 | description average Mn ~410 | description average Mn ~2,000 | description average Mn ~1,000 |
| solubility toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water) | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 0.945 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 25 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.46 |
| mp −15 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| mol wt average Mn ~914 | mol wt average Mn ~410 | mol wt average Mn ~2,000 | mol wt average Mn ~1,000 |
| bp >260 °C (lit.) | bp 217 °C/1 mmHg (lit.) | bp >250 °C | bp >250 °C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?