Merck
238643
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-520
average Mn 441
Synonim(y):
Polyoxyethylene (5) nonylphenylether, branched
Wybierz wielkość
100 G
509,00 zł
500 G
812,00 zł
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
509,00 zł
500 G
812,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)n · C15H24O, n~5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn 441
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1.OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O13.C15H24O/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h25-26H,1-24H2;10-13,16H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
SUJLMNLVFQRPGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
IGEPAL®CO-520 or poly (oxyethylene)nonylphenyl ether) is a non-ionic surfactant.
Zastosowanie
Igepal aggregates have been used in fluorescence and light-scattering studies.[1]Used in the preparation of monodispersed colloidal silica cadmium suphide nanocomposites,[2] alumina nanoparticles,[3] ultra thin silica coated magnetic nanoparticles.[4]
Informacje prawne
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
380.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
193.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and characterization of alumina nanoparticles by igepal CO-520 stabilized reverse micelle and sol-gel processing
Chandradass J and Bae DS
Materials and Manufacturing Processes, 23(5), 494-498 (2008)
Aggregation of non ionic surfactant Igepal in aqueous solution: fluorescence and light scattering studies
Ghosh SK, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 4, 562-571 (2003)
Preparation and properties of tailored morphology, monodisperse colloidal silica-cadmium sulfide nanocomposites.
Chang SY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(15), 6739-6744 (1994)
Ming Zhang et al.
Nanotechnology, 19(8), 085601-085601 (2008-02-27)
A systematic study of the formation of silica-coated magnetite particles via a modified reverse microemulsion approach was investigated by using transmission electron microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD) and a superconducting quantum interference device (SQUID). The results show that the surfactant
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf