775444
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
Synonim(y):
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
tw
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Klucz InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
209.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.8 °C