Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2950,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
IrO₂
reaction suitability
core: iridium
application(s)
battery manufacturing
hydrogen and fuel cell
SMILES string
O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.2O
InChI key
HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- An indicator electrode in solid-state pH sensors.
- Coating material for stimulation electrodes.
- An anodic catalyst for oxygen evolution through a water-splitting reaction in a polymer electrolyte membrane (PEM) cell.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description ≥99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| reaction suitability core: iridium | reaction suitability core: iridium | reaction suitability core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| application(s) battery manufacturing | application(s) hydrogen and fuel cell | application(s) PEM fuel cells | application(s) PEM fuel cells |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition IrO₂ | composition IrO₂ · xH₂O; x=2-3 | composition - | composition PtO₂ · H₂O, 78-80% , (PtO2 · H2O) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?