Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 937,50 zł |
Informacje o tej pozycji
937,50 zł
Cena katalogowa1250,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
PtO₂ · H₂O, 78-80% , (PtO2 · H2O)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
application(s)
PEM fuel cells
hydrogen and fuel cell
SMILES string
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.9% trace metals basis | description crystalline, 99.5% | description ≥99.9% | description - |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.5% | assay ≥99.9% | assay - |
| form powder | form crystalline | form - | form solid |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| composition PtO₂ · H₂O, 78-80% , (PtO2 · H2O) | composition Pt, ≥80% | composition Pt, 77-81% | composition Pt, 79-83% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum | reaction suitability reagent type: catalyst, core: platinum |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?