Wybierz wielkość
254,10 zł
Cena katalogowa363,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
254,10 zł
Cena katalogowa363,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
bp
111-114 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Klucz InChI
FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?