Kluczowe dokumenty
458910
2-(Boc-amino)ethanethiol
97%
Synonim(y):
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate
Wybierz wielkość
385,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
385,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
68 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
thiol
ciąg SMILES
SCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)10-6(9)8-4-5-11/h11H,4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
Klucz InChI
GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?