Merck
739294
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Synonim(y):
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
Wybierz wielkość
250 MG
1580,00 zł
500 MG
1834,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1580,00 zł
500 MG
1834,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H10ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
solid
mp
80-85 °C
ciąg SMILES
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
Klucz InChI
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride (APT) is an aminoalkylthiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) of amine terminated alkanethiol. It can be used to form a spacer layer that provides a gap between the metal surface and nanoparticles.[1][2]
Zastosowanie
APT can be used to form a plasmonic tunneling gap through coulomb blockage which can be potentially used in high-speed switching devices.[3][4][5] It can also form a SAM on gold nanorods(AuNR) for controlled spacing and photon absorption in photovoltaic and other photo-sensors based devices.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Large scale solution assembly of quantum dot-gold nanorod architectures with plasmon enhanced fluorescence
Nepal D, et al.
ACS Nano, 7(10), 9064-9074 (2013)
Switchable Metal-Insulator Phase Transition Metamaterials
Hajisalem G, et al.
Nano Letters, 17(5), 2940-2944 (2017)
Potential High-Speed Switching Nano-Device with Sub-Nanometer Gaps
2018 IEEE 13th Nanotechnology Materials & Devices Conference, 22(8), 1-4 (2018)
Coulomb Blockade Plasmonic Switch.
Xiang D, et al.
Nano Letters, 17(4), 2584-2588 (2017)
Effect of surface roughness on self-assembled monolayer plasmonic ruler in nonlocal regime.
Hajisalem G, et al.
Optics Express, 22(8), 9604-9610 (2014)
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.