Merck
B89507
Sigma-Aldrich
2-(Butylamino)ethanethiol
97%
Synonim(y):
2-(butyloamino)etano-1-tiol, 2-n-butyloaminoetanotiol
Wybierz wielkość
10 G
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3NHCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4711 (lit.)
bp
112-115 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCNCCS
InChI
1S/C6H15NS/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
OUMFAUYLXGTBCX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Fotokatalityczne utlenianie 2-(butyloamino)etanotiolu imitującego VX...: W artykule zbadano fotokatalityczne utlenianie 2-(butyloamino)etanotiolu, symulantu środka paralityczno-drgawkowego VX. Wyniki wskazują, że procesy fotokatalityczne mogą skutecznie rozkładać związki zawierające siarkę, co sugeruje zastosowania w dekontaminacji i zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi. Badania te zapewniają wgląd w remediację środowiska toksycznych środków chemicznych (Vorontsov et al., 2004).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)