Merck
17353
Sigma-Aldrich
di-Boc-cystamine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Di-Boc-cystamine
Wybierz wielkość
5 G
497,70 zł
497,70 zł
Cena katalogowa711,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
497,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.51
Beilstein:
4261397
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
497,70 zł
Cena katalogowa711,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
120-122 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCSSCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S2/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-22-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
Klucz InChI
HBTMWZADMHBLMY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Building block for the synthesis of thioethyl-modified peptides[1][2]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
W.J. Moree et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1133-1133 (1993)
Carolina González-Blanco et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(11) (2019-05-31)
(1) Background. Titanium is characterized by its biocompatibility and resistance to stress and fatigue. Treatment with argon plasma may favour growth of human osteoblasts with respect to cell adhesion and proliferation. The aim of this study was to analyse the
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min