Merck
471747
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate
97%
Wybierz wielkość
25 G
662,00 zł
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
662,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CO
InChI
1S/C8H17NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-6(11)5-10/h6,10-11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
Klucz InChI
OWAMQHJPVUGZSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate is a protected amine.
Zastosowanie
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate may be used in the preparation of isobaric mix solution for use in post-column infusion experiment during single-stage orbitrap mass spectrometric analysis.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Kaufmann et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 26(9), 1081-1090 (2012-04-03)
Orbitrap technology offers a combination of different technical specifications which have not yet been achieved by other high-resolution mass spectrometry instrumentation. This refers to the combination of sensitivity, dynamic range, mass accuracy, resolution and speed. The high stability of the