For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
456128
4-Imidazolecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
5-Imidazolecarboxaldehyde
Wybierz wielkość
146,30 zł
Cena katalogowa209,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
146,30 zł
Cena katalogowa209,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
174-177 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Klucz InChI
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of new donor-Π-acceptor (D-Π-A) type dye.[1]
- Preparation of ethyl, n-dodecyl and n-hexadecyl esters of urocanic acid (4-imidazoleacrylic acid).[2]
- Fabrication of colorimetric chemosensor.[3]
- Synthesis of chiral nickel(II) complex, [Ni(II)H3L](ClO4)2, having an achiral ligand H3L (tris{2-(4-imidazolyl)methyliminoethyl}amine).[4]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?