Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
168-170 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Cc1nc[nH]c1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI key
KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is an imidazole carboxaldehyde.
Application
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of the following:
It may be used in the synthesis of the following:
- 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO).
- 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP).
- {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate.
- Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn).
It may be used in the synthesis of the following:
- Imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane.
- 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle.
- Cu(II) eight and six coordinate compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 98% | description AldrichCPR |
| assay 99% | assay 97% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 168-170 °C (lit.) | mp 209 °C (dec.) (lit.) | mp 174-177 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group bromo, ester |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?