Przejdź do
219908
4-Imidazolemethanol hydrochloride
98%
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-150-0
Beilstein/REAXYS Number:
3562041
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
502,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
108-111 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
InChI key
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219991SML1821B6032
assay
98%
assay
98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (titration)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
mp
108-111 °C (lit.)
mp
218-222 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
hydroxyl
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)