Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
composition
glycerol/phenol, 1
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
density
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C29H36O8/c1-19(2)27(32)36-17-23(30)15-34-25-11-7-21(8-12-25)29(5,6)22-9-13-26(14-10-22)35-16-24(31)18-37-28(33)20(3)4/h7-14,23-24,30-31H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChI key
AMFGWXWBFGVCKG-UHFFFAOYSA-N
General description
- Phenyl ring provides chemical resistance
- Ether linkage allows flexibility
- Hydroxyl group gives good adhesion
- Methacrylate is the reactive site for crosslinking
Application
- As a crosslinking monomer in the preparation of zwitter ionic monolithic columns for liquid chromatography.
- In the preparation of an antibacterial dental adhesive.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description glycerol/phenol 1 | description contains MEHQ as inhibitor | description average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor | description analytical standard |
| density 1.161 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.552 (lit.) | refractive index n20/D 1.557 (lit.) | refractive index n20/D 1.493 | refractive index - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition glycerol/phenol, 1 | composition - | composition EO/phenol, 15 | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?