Merck
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate
average Mn ~492, EO/phenol 3
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
Wybierz wielkość
1 L
597,00 zł
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
597,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~492
skład
EO/phenol, 3
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)