496669
Tricyclo[5.2.1.02,6]decanedimethanol diacrylate
Synonim(y):
Bis(acryloyloxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6 ]decane, Dicyclopentyldimethylene diacrylate, Dimethyloldicyclopentane diacrylate, Dimethyloltricyclodecane diacrylate, Tricyclo[5.2.1.02,6 ]decanedimethanol diacrylate, Tricyclodecanedimethanol diacrylate
About This Item
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC(OC[C@@H]1[C@H](C2)[C@@H](CCC3COC(C=C)=O)[C@@H]3[C@H]2C1)=O
InChI
1S/C18H24O4/c1-3-16(19)21-9-11-5-6-14-15-8-12(18(11)14)7-13(15)10-22-17(20)4-2/h3-4,11-15,18H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
VEBCLRKUSAGCDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a monomer in the synthesis or modification of the multifunctional acrylic polymers for solid-phase microextraction fibers.
- As a monomer in the synthesis of (meth) acrylate resins for the development of 3D printing resins to improve impact strength.
- A cross-linking acrylic monomer for the development of denture base resins with improved mechanical properties and biocompatibility by modifying the resin′s composition and incorporating new functionalities. These denture base resins are used in dental applications.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
(decomposition)
Temperatura zapłonu (°C)
(decomposition)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter