Przejdź do
415952
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
97%
Synonim(y):
(2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide, (Diphenylphosphoryl)(mesityl)methanone, 2,4,6-Trimethylbenzoylphenyl phosphinate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2COP(O)(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.37
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
278-355-8
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChI key
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO) is a monoacylphosphine oxide based photoinitiator that can be incorporated in a variety of polymeric matrixes for efficient curing and color stability of the resin.
Application
TPO can be used in the photo-crosslinking of PMMA composite, which can further be used as a gate insulator in organic thin film transistors (OTFTs). It can also be used in the formation of UV curable urethane-acrylate coatings. It may also be used in the photoinduced reaction for the formation of organophosphine compounds, which potentially find their usage as ligands with metal catalysts and reagents.
Preparation Note
light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51144728612906808
assay
97%
assay
97%
assay
≥90.0%
assay
-
form
powder
form
powder, powder, crystals or chunks
form
liquid
form
powder or solid
mp
88-92 °C (lit.)
mp
131-135 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75980-60-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?