Merck
452742
Sigma-Aldrich
N-Chlorosaccharin
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
148-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)13(9,11)12/h1-4H
Klucz InChI
VKWMGUNWDFIWNW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Jayasree et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 70(4), 762-763 (1987-07-01)
Three simple titrimetric methods have been developed to determine iodine-bromine numbers of some edible oils, such as coconut, gingelly, groundnut, mustard, olive, palm olein, and sunflower, using 3 N-chloroimides. The 3 N-chloroimides are N-chlorophthalimide, N-chlorosuccinimide, and N-chlorosaccharin, all of which
N-chlorosaccharin as a possible chlorinating reagent: structure, chlorine potential, and stability in water and organic solvents.
H S Dawn et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 59(7), 955-959 (1970-07-01)
Kevin I Booker-Milburn et al.
Organic letters, 5(18), 3313-3315 (2003-08-29)
[reaction: see text] N-Chlorosaccharin has been shown to undergo electrophilic Ritter-type reactions with alkenes in acetonitrile. The resulting labile beta-chloro sulfonylamidines can be ring-opened and cyclized to imidazolines. Overall this provides a one pot method for the electrophilic diamination of