Kluczowe dokumenty
381411
Triirondodecacarbonyl
contains 1-10% methyl alcohol
Synonim(y):
Dodecacarbonyltriiron, tri-Irondodecacarbonyl
Wybierz wielkość
975,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
975,00 zł
Polecane produkty
zawiera
1-10% methyl alcohol
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
165 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]23[Fe][Fe]12C3=O
InChI
1S/12CO.3Fe/c12*1-2;;;
Klucz InChI
HLYRMDDXFDINCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?