Przejdź do
239232
Calcium hydroxide
ACS reagent, ≥95.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.09
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352305
EC Number:
215-137-3
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
impurities
≤0.03% insol. in HCl, ≤0.1% S compounds, ≤3.0% calcium carbonate
pH
12.4-12.6 (20 °C)
density
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.03%
cation traces
Fe: ≤0.05%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.5%, Na: ≤0.05%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤0.003% (by ICP)
SMILES string
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium hydroxide is commonly used in wastewater treatment plants (WWTPs) to adjust pH. Calcium hydroxide has numerous applications due to its strong basic characteristics. Uses include flocculants in water and sewage treatment, a whitewash ingredient, soil improvement, as a lye substitute in non-lye hair relaxers, and in the liming industry to neutralize the acid.
Application
Calcium hydroxide can be used:
  • In the pretreatment of technical lignin during the pyrolysis in a fluidized bed reactor to overcome the agglomeration to produce phenolic-rich bio-oil.
  • As a catalyst in the pyrolysis of pinewood in a fixed bed reactor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
450146
description
ACS reagent, ≥95.0%
description
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder
assay
≥95.0%
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
impurities
≤0.03% insol. in HCl, ≤3.0% calcium carbonate, ≤0.1% S compounds
impurities
<3% calcium carbonate
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.03%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium hydroxide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the solubility of calcium hydroxide ACS reagent in water?
    1 answer
    1. The solubility of this product is not determined. Historical information indicates a solubility rate of 2 mg/mL in water. Other sources report a slightly lower rate at 1.85 mg/mL.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?