Przejdź do
208159
Calcium oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lime, Quicklime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-138-9
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
CaO
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: calcium
loss
10.0% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Units are 10% in excess of stated weight to compensate for the loss of H2O and CO2
Application
  • Calcium oxide as a promising heterogeneous catalyst for biodiesel production: Current state and perspectives: Discusses the use of calcium oxide derived from natural sources like limestone, seashells, and eggshells as an effective catalyst in biodiesel production (Marinković et al., 2016).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
451711634182466271
description
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
description
nanopowder, <160 nm particle size (BET), 98%
description
75%, −200 mesh
form
powder
form
powder
form
nanopowder
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98%
assay
75%
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
loss
10.0% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
loss
-
loss
-
loss
-
composition
CaO
composition
CaO
composition
CaO
composition
CaO₂
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium oxide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this crystalline powder, can I use this powder as an internal standard for Cement samples. Do you have XRD data or crystal structure information. Thanks
    1 answer
    1. The crystallinity of this material has not been evaluated and XRD analysis is not performed. However, Calcium Oxide, CAS 1305-78-8, is listed as a crystalline solid. The suitability of this product for use as an internal standard would have to be determined by the end user.
      Helpful?
  2. What is the particle size of CaO powder?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not tested on a lot to lot basis. However, historical data indicates a particle size of less than 125 microns.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?