Merck
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
10 G
873,00 zł
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
873,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(NO3)3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
gęstość
2.406 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Klucz InChI
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.