Merck
450251
Sigma-Aldrich
Hydrazine dihydrochloride
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Klucz InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Catalytic-spectrophotometric determination of molybdenum in plant and steel with nile red-hydrazine dihydrochloride reaction.
Ensafi AA.
Analytical Letters, 25(!2), 2339-2354 (1992)
Spectrophotometric method for determination of hydrazine.
Watt GW and Chrisp JD.
Analytical Chemistry, 24(12), 2006-2008 (1952)
Accelerated synthesis of 3, 5-disubstituted 4-amino-1, 2, 4-triazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Tetrahedron Letters, 41(10), 1539-1541 (2000)
Rapid synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Synthetic Communications, 31(6), 935-938 (2001)
A silver colloid produced by reduction with hydrazine as support for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy
Nickel U, et al.
Langmuir, 16(23), 9087-9091 (2000)